Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento Vitox Oxoid™, para medio de 500 ml
Oxoid Vitox Supplement is used for the preparation of Thayer Martin Medium and New York City Medium for the isolation of Neisseria spp.
Marca:  Thermo Scientific™ SR0090A
79.71 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12731870
  • 83.90€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Oxoid Vitox Supplement is used for the preparation of Thayer Martin Medium and New York City Medium for the isolation of Neisseria spp.
  • Contenido: Suplemento Vitox (5 viales) más líquido de reconstitución (5 viales)
  • Añadir a la base de agar para GC, n.º de referencia CM0367B
Información para pedidos:
  • Cada vial de Vitox más el líquido de reconstitución complementa 500 ml de medio
Incluye:
  • Cinco viales de Vitox más cinco viales de líquido de reconstitución.
Especificaciones
Especificaciones
Suplemento Vitox
Suplemento
5 viales liofilizados + 5 líquidos de rehidratación
Liofilizado
2 x 5/paq.
Cada vial para 500 ml de medio