Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento Vitox Oxoid™
Código de producto. 13265709
Change view
Click to view available options
Producción:
Cada vial para 2 l de medio
Cada vial para 500 ml de medio
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Producción unitSize
13265709 Cada vial para 2 l de medio paquete de 5
12731870 Cada vial para 500 ml de medio paquete de 10
2 options
Código de producto. 13265709
Marca: Thermo Scientific™ SR0090H
El Suplemento Vitox Oxoid se utiliza para la preparación de Medio Thayer Martin y Medio New York City para el aislamiento de especies de Neisseria.
El Suplemento Vitox Oxoid se utiliza para la preparación de Medio Thayer Martin y Medio New York City para el aislamiento de especies de Neisseria.
  • Contenido: Suplemento Vitox (5 viales) más líquido de reconstitución (5 viales)
  • Añadir a la base de agar para GC, n.º de referencia CM0367B
Información para pedidos:
  • Cada vial de Vitox más el líquido de reconstitución complementa 500 ml de medio
Incluye:
  • Cinco viales de Vitox más cinco viales de líquido de reconstitución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento Vitox
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Media Broth
Tipo de empaquetado 2 packs de 5
Cantidad 5 viales liofilizados + 5 líquidos de rehidratación
Producción Cada vial para 2 l de medio