Learn More
Thermo Scientific™ Agar de extracto de levadura (deshidratado)
Realice con este medio recuentos en placa de microorganismos en el agua respetando la norma ISO 1133:2014.
Marca: Thermo Scientific™ CM0019B
240.81 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.53640kg
Descripción
Realice recuentos en placa de microorganismos en el Agua con agar de extracto de levadura (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Agar de extracto de levadura se elabora según la fórmula descrita por Windle Taylor1 para el recuento en placa de microorganismos en agua y se prueba de acuerdo con ISO 1133:20142. Se trata de un medio rico y nutritivo para la recuperación de una amplia gama de bacterias, levaduras y moho.
El método habitual para el recuento de bacterias heterotróficas en el agua es la placa de vertido con agar de extracto de levadura. Se realizan recuentos por separado de los organismos mesófilos aeróbicos que forman colonias visibles en este medio después 24 de horas de incubación a 37 °C y los que forman colonias después de tres días de incubación a 22 °C. Los dos métodos dan resultados diferentes2.
Los microorganismos que crecen en estas condiciones son bacterias, levaduras y hongos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Agar de extracto de levadura | |
Agar | |
Para medios de 21,7 l |
Polvo | |
500 g |
Solo para uso en laboratorio