Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxitetraciclina, clorhidrato, puede utilizarse como patrón secundario
Código de producto. 10287220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
10287220 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10287220
Marca: Thermo Scientific Chemicals 301275000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxytetracycline hydrochloride
Tipo Oxytetracycline Hydrochloride
Forma física Polvo cristalino
CAS 2058-46-0
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Color Beige a amarillo
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular C22H25ClN2O9
Número MDL MFCD00135815
Beilstein 14, IV, 2633
Índice Merck 15, 7075
Sinónimo 5-Hydroxytetracycline hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: 20g/L methanol
Clave InChI UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimetilamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahidroxi-6-metil-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 496.897
PubChem CID 121235537
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.9
Porcentaje de pureza ≥97.0% Total Base (anhydrous and solvent free), ≥80 wt% (as is, calculated, HPLC)