Learn More
p-Anisaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10355830
p-Anisaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10355830
5 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10355830
Marca: Thermo Scientific Acros 104800050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-11-5
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00003385
Clave InChI ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
Nombre IUPAC 4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Anisaldehyde
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -1°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1210g/mL
Punto de ebullición 248°C to 249°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CHO
Índice de refracción 1.5710 to 1.574
Cantidad 5 mL
Beilstein 08,67
Índice Merck 15,656
Gravedad específica 1.121
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: miscible withe alcohol and ether,soluble in 5 volumes of 50% alcohol,soluble in most organic solvents
Viscosidad 4.1 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458642 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2024 Catalog Number104800025,104800050,104805000,104801000
Número de loteA0441624 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/04/2024 Catalog Number104800025,104800050,104805000,104801000
Número de loteA0450541 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2024 Catalog Number104800025,104800050,104805000,104801000
Número de loteA0458642 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2023 Catalog Number104800025,104800050,104805000,104801000
Número de loteA0434854 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/09/2022 Catalog Number104800025,104800050,104805000,104801000
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
p-Anisaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >