Learn More
p-Anisaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 LT
5 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11309881 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10355830 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10010680 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10676092 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
4 options
Código de producto. 11309881
Marca: Thermo Scientific Acros 104800025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-11-5
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00003385
Clave InChI ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
Nombre IUPAC 4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Anisaldehyde
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -1°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1210g/mL
Punto de ebullición 248°C to 249°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CHO
Índice de refracción 1.5710 to 1.574
Cantidad 2.5 L
Beilstein 08,67
Índice Merck 15,656
Gravedad específica 1.121
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: miscible withe alcohol and ether,soluble in 5 volumes of 50% alcohol,soluble in most organic solvents
Viscosidad 4.1 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido