Learn More
p-Anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
500 g
11494363 1000 g 1000 g
11488690 100 g 100 g
11498690 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11494363
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10946.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123.155 g/mol
p-Anisidine is used in the production of azo dyes. It is also used for biochemical research and in organic synthesis. Further, it is used for detecting unsaturated aldehydes. It is also employed in food quality testing. In addition to this, it is used in the preparation of 1-methoxy-4-trans-styryl-benzene by reacting with vinylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La p-anisidina se utiliza en la producción de colorantes azoicos. También se usa en la investigación bioquímica y en la síntesis orgánica. Además, sirve para detectar aldehídos no saturados. También se emplea en pruebas de calidad de los alimentos. Además de esto, se utiliza en la preparación de 1-metoxi-4-trans-estiril-benceno en reacción con vinilbenceno.
Solubilidad
Soluble en acetona, benceno, éter y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-94-9
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00007864
Clave InChI BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
Nombre IUPAC 4-metoxianilina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Anisidine
Punto de fusión 56°C to 60°C
Densidad 1.089
Punto de ebullición 240°C to 243°C
Temperatura de inflamación 122°C (251°F)
Cantidad 1000 g
Número UN UN2811
Beilstein 471556
Índice Merck 14,667
Información de solubilidad Soluble in acetone,benzene,ether and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 99%