Learn More
p-Anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10030700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10030700 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10446900 5 g Frasco de vidrio 5 g
10763631 250 g Frasco de vidrio 250 GR
3 options
Código de producto. 10030700
Marca: Thermo Scientific Acros 104830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-94-9 , 90-04-0
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.15
Número MDL MFCD00007864
Clave InChI BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
Nombre IUPAC 4-metoxianilina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Anisidine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 56.0°C to 59.0°C
Color Marrón a gris
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 240.0°C to 243.0°C
Temperatura de inflamación 122°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4NH2
Cantidad 1 kg
Beilstein 13, 435
Índice Merck 14, 667
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 21g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, ethanol and ether, soluble in acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, gránulos o escamas