Learn More
p-Cresol, 0.99%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Envase:
Glass bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | p-Cresol |
Punto de fusión | 32°C to 35°C |
Color | Colorless |
Densidad | 1.034g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 202°C |
Temperatura de inflamación | 85°C (185°F) |
Punto de ignición | 1038°F |
Envase | Glass bottle |
Fórmula lineal | CH3C6H4OH |
Cantidad | 2 kg |