Learn More
p-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11435643
p-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435643
250 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11435643
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13531.30
Solicitar formato a granel o personalizado
p-Cresol is a starting material in the synthesis of bupranolol which is a non-selective beta blocker. It is also used in the production of antioxidants like butylated hydroxytoluene. Furthermore, it is used as an adhesive and a sealant in chemicals, dyes, intermediates, odor agents, plasticizers, plating agents and surface treating agents. It acts as an antioxidant and a disinfectant in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El sp-cresol es un material de partida en la síntesis de bupranolol, que es un bloqueante beta no selectivo. También se utiliza en la producción de antioxidantes como el hidroxitolueno butilado. Además, se utiliza como adhesivo y sellante en productos químicos, colorante, intermediario, agente de olor, plastificador, agente de chapado y agente de tratamiento de superficies. Actúa como antioxidante y desinfectante en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico y acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y la luz. Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-44-5
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002376
Clave InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nombre IUPAC 4-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cresol
Punto de fusión 32°C to 34°C
Densidad 1.034
Punto de ebullición 201°C to 202°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 250 g
Número UN UN3455
Beilstein 1305151
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2579
Información de solubilidad Soluble in ethanol,diethyl ether and acetone. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-methylphenol
RUO – Research Use Only
Título del producto
p-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >