Learn More
p-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
p-Cresol is a starting material in the synthesis of bupranolol which is a non-selective beta blocker. It is also used in the production of antioxidants like butylated hydroxytoluene. Furthermore, it is used as an adhesive and a sealant in chemicals, dyes, intermediates, odor agents, plasticizers, plating agents and surface treating agents. It acts as an antioxidant and a disinfectant in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sp-cresol es un material de partida en la síntesis de bupranolol, que es un bloqueante beta no selectivo. También se utiliza en la producción de antioxidantes como el hidroxitolueno butilado. Además, se utiliza como adhesivo y sellante en productos químicos, colorante, intermediario, agente de olor, plastificador, agente de chapado y agente de tratamiento de superficies. Actúa como antioxidante y desinfectante en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico y acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y la luz. Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | p-Cresol |
Punto de fusión | 32°C to 34°C |
Densidad | 1.034 |
Punto de ebullición | 201°C to 202°C |
Temperatura de inflamación | 89°C (192°F) |
Olor | Phenol-like |
Cantidad | 5000 g |
Número UN | UN3455 |
Beilstein | 1305151 |
Sensibilidad | Light sensitive |