missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-(Dimetilamino)benzaldehído, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
355.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 100-10-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H11NO |
Peso molecular (g/mol) | 149.19 |
Número MDL | MFCD00003381 |
Clave InChI | BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal |
PubChem CID | 7479 |
Nombre IUPAC | 4-(dimetilamino)benzaldehído |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15518784
|
Avantor J.T.Baker
J418-05 |
100 g | Frasco de polietileno |
355.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Identificadores de productos químicos
100-10-7 | |
149.19 | |
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N | |
7479 | |
CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1 |
C9H11NO | |
MFCD00003381 | |
4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal | |
4-(dimetilamino)benzaldehído |
Especificaciones
p-(Dimethylamino)benzaldehyde | |
C9H11NO | |
4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal | |
CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1 | |
149.19 | |
149.19 |
100-10-7 | |
MFCD00003381 | |
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N | |
4-(dimetilamino)benzaldehído | |
7479 | |
Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
p-(Dimetilamino)benzaldehído, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™