Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Fluorotoluene |
| Nombre de nota | 97% |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.0000g/mL |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C7H7F |
| Fórmula lineal | CH3C6H4F |
| Índice de refracción | 1.4674 to 1.4694 (20°C, 589nm) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- p-Fluorotoluene
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.,Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.,Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.