Learn More
p-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
p-Phenylenediamine is used as a precursor to aramid plastics, Kevlar fibers and to urethane polymers. It serves as a developing agent in photography, antioxidants in rubber products and as a vulcanization accelerator. It is used as a henna surrogate for temporary tattoos and as a histological stain for lipids such as myelin. It is an anti-fade reagent used in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes. Furthermore, it is also an ingredient in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
la p-fenilendiamina se utiliza como precursora de los plásticos de aramida, las fibras de Kevlar y los polímeros de uretano. Sirve como agente de revelado en fotografía, como antioxidante en productos de caucho y como acelerador de vulcanización. Se utiliza como sustituto de la henna para tatuajes temporales y como tinción histológica para lípidos como la mielina. Es un reactivo antifade utilizado en la microscopía de fluorescencia para retardar la decoloración fotográfica de la fluoresceína y otros colorantes fluorescentes. Además, también es un ingrediente de los tintes para el cabello.
Solubilidad
soluble en alcohol, cloroformo, éter y benceno caliente.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | p-Phenylenediamine |
Punto de fusión | 138°C to 142°C |
Punto de ebullición | 267°C to 271°C |
Temperatura de inflamación | 156°C (312°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN1673 |
Beilstein | 742029 |
Índice Merck | 14,7285 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,chloroform,ether and hot benzene. |