missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
P-Selectin/CD62P Monoclonal specifically detects P-Selectin/CD62P in Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine, Feline, Goat, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | P-Selectin/CD62P |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Psel.KO.2.7 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:25-1:50, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 |
| N.º de referencia del gen | P16109 |
| Alias de gen | CD62P antigen, FLJ45155, PADGEMantigen CD62), selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62) |
| Símbolos de los genes | SELP |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?