Learn More
Fisherbrand™ Limpiador por ultrasonidos serie P
Personalice los ciclos de funcionamiento para gestionar prácticamente cualquier trabajo de limpieza o de mezcla en el laboratorio. Los baños de ultrasonidos Fisherbrand™ serie P cuentan con una pantalla digital para los parámetros configurados y de funcionamiento, un depósito de acero inoxidable resistente a la cavitación, asas ergonómicas para un agarre sencillo y una resistente tapa que ayuda a reducir el sonido y la evaporación.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Para todas las aplicaciones en laboratorios analíticos, industriales y médicos, incluidas las aplicaciones de limpieza intensiva.- Significativamente más potente que las unidades de ultrasonidos convencionales
- Práctico y fácil de manejar con pantalla clara que muestra el juego y los parámetros reales
- Multifrecuencia
- 37kHz para aplicaciones estándar
- 80 kHz para tiempos de limpieza prolongados, ideal para el tratamiento de objetos muy pequeños y sensibles
- Las unidades cuentan con funciones de control normales, de pulso, barrido, desgasificación y potencia
- Válvula de drenaje montada en el lateral y conducto de drenaje posterior para eliminar la solución utilizada
- El potente modo de pulso elimina los contaminantes persistentes
- Cesta de acero inoxidable, cubierta de plástico disponible por separado
Información de órdenes
Cesta de acero inoxidable, cubierta de plástico disponible por separado
Especificaciones
Carcasa y depósito de acero inoxidable V2A | |
6,9 L | |
230 V CA, 970 W | |
P 70 H | |
5,6 kg |
230 V CA | |
179 x 568 x 221 mm | |
Aplicaciones profesionales en laboratorios médicos y analíticos y en procesos de producción industrial | |
De 5 °C a 40 °C |