Learn More
p-Toluenosulfonamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
p-Toluene sulfonamide was used to prepare the precursor required for synthesis of ethyl 6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate. It act as a derivative of ammonia activated to alkylation by alkyl halides is exemplified by the synthesis of N-tosyl-2,3-dihydroisoindole from o-xylylene dibromide. It is a precursor of N-tosyl imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El p-tolueno sulfonamida se utilizó para preparar el precursor necesario para la síntesis de etilo 6-fenil-1-tosilo-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-carboxilato. Actúa como un derivado del amoníaco activado a la alquilación por los haluros de alquilo y es ejemplificado por la síntesis de N-tosil-2,3-dihidroisoindol de o-xileno dibromuro. Es un precursor de las iminas de N-tosilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonamide |
| Punto de fusión | 136°C to 139°C |
| Punto de ebullición | 221°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 202°C (395°F) |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 472689 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.22 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |