Learn More
p-Toluenosulfonamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104293
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-55-3
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00011692
Clave InChI LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonamide
Punto de fusión 136.0°C to 140.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 221.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 202°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3C6H4SO2NH2
Cantidad 5 kg
Beilstein 11, 104
Fieser 13,294
Información de solubilidad Solubility in water: 0.32 g/100 mL(25° c). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino