Learn More
Monohidrato de ácido p-toluenosulfónico, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10455993
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500g
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6192-52-5
Fórmula molecular C7H10O4S
Peso molecular (g/mol) 190.213
Número MDL MFCD00142137
Clave InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
Nombre IUPAC Ácido 4-metilbencenosulfónico; hidrato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Nombre de nota >98.5% (total TSA)
Punto de fusión De 100,0 °C a 108,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3C6H4SO3H·H2O
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en alcohol, éter y cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.22
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación de 180 °C
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.