Learn More
Ácido p-toluenosulfónico, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonic acid, sodium salt |
Punto de fusión | >400°C |
Color | Blanco |
Temperatura de inflamación | >500°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 11,97 |
Fieser | 11,535; 12,507 |
Índice Merck | 14,9533 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.