Learn More
Cloruro de p-toluenosulfonilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10443883
Cloruro de p-toluenosulfonilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10443883
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10443883
Marca: Thermo Scientific Acros 139031000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-59-9
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 190.64
Número MDL MFCD00007450
Clave InChI YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
PubChem CID 7397
Nombre IUPAC cloruro de 4-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 67.0°C to 69.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 134.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO2Cl
Cantidad 100 g
Beilstein 11,103
Fieser 01,1179; 03,292; 04,510; 05,676; 06,598; 08,489; 11,536; 13,286
Índice Merck 15,9693
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: hydrolysis to acid, freely soluble in alcohol, benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.65
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0469184 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number139030250,139035000,139030100,139030020,139031000
Número de loteA0469183 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number139030250,139035000,139030100,139030020,139031000
Número de loteA0464119 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2024 Catalog Number139030250,139030100,139035000,139030020,139031000
Número de loteA0455369 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number139030250,139030100,139035000,139030020,139031000
Número de loteA0402054 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number139030250,139030100,139035000,139030020,139031000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de p-toluenosulfonilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >