Learn More
p-Toluidina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
p-Toluidine is an intermediate in the production of dyes, organic chemicals and aromatic azo compounds. It serves as a component of accelerators for cyanoacrylate glues. Furthermore, it acts as a bidentate Schiff base ligand through condensation with salicylaldehyde. It reacts with catecholamine to form a dye which is useful for spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La p-toluidina es un intermedio en la producción de colorantes, químicos orgánicos y compuestos azoicos aromáticos. Funciona como componente acelerador para adhesivos de cianoacrilato. Además, actúa como ligando de base bidentado de Schiff a través de la condensación con salicilaldehído. Reacciona con catecolamina para formar un colorante que se utiliza en la determinación espectrofotométrica de los fármacos de catecolamina.
Solubilidad
Soluble en etanol, piridina, éter dietílico, acetona, tetracloruro de carbono, metanol, disulfuro de carbono, aceites y ácidos diluidos.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
La p-toluidina es un intermedio en la producción de colorantes, químicos orgánicos y compuestos azoicos aromáticos. Funciona como componente acelerador para adhesivos de cianoacrilato. Además, actúa como ligando de base bidentado de Schiff a través de la condensación con salicilaldehído. Reacciona con catecolamina para formar un colorante que se utiliza en la determinación espectrofotométrica de los fármacos de catecolamina.
Solubilidad
Soluble en etanol, piridina, éter dietílico, acetona, tetracloruro de carbono, metanol, disulfuro de carbono, aceites y ácidos diluidos.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | p-Toluidine |
Punto de fusión | 42°C to 46°C |
Densidad | 1.05 |
Punto de ebullición | 199°C to 202°C |
Temperatura de inflamación | 88°C (190°F) |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN3451 |
Beilstein | 471281 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Índice Merck | 14,9536 |