Learn More
Solución de nitrato de plata, 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
170.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Descripción
Lista para su uso, para el análisis volumétrico, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Incolora |
CAS | 7761-88-8 |
Fórmula molecular | AgNO3 |
Número MDL | MFCD00003414 |
Sinónimo | nitrato de plata, cáustico lunar, sal de nitrato de plata i, mononitrato de plata, nitrato de plata i, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
Clave InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Nombre IUPAC | plata;nitrato |
Peso molecular (g/mol) | 169.87 |
PubChem CID | 24470 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Nombre del producto
- Silver nitrate, 0.1M solution
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: Silver nitrate