Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ tratados para cultivo celular con tapones con filtro
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones con filtro Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 178905
117.93 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.79000kg
Descripción
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones con filtro Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para garantizar un crecimiento celular uniforme. Los tapones con filtro permiten un flujo de aire constante y reducen al mínimo la probabilidad de contaminación.
Los matraces Nunc con superficie tratada con Nunclon Delta se han diseñado para mejorar la fijación, el crecimiento y la diferenciación celular. El exclusivo tapón con filtro de 0,22 μm hidrófobo utiliza una matriz tridimensional de fibras de polietileno no humectantes que evita la penetración de microorganismos.
- Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso
- Cuellos anchos y cortos para un fácil acceso
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
- Los matraces de 175 cm2 con código de barras con código 128 de gran tamaño son compatibles con la automatización.
Información para pedidos:
Tapones adicionales en cada caja.
Incluye:
Tapones
Especificaciones
No | |
50 | |
Estéril | |
Filtro | |
Tratada para cultivo celular |
Recto | |
5 | |
Plano | |
80 cm2 | |
30 mL |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.