Learn More
Invitrogen™ Tinte de gel de ADN SYBR™ Safe
Tinte de alta sensibilidad para visualizar ADN en geles de agarosa o acrilamida
Marca: Invitrogen™ S33102
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: Se suministra como un concentrado 10.000 X en DMSO.
Descripción
El tinte SYBR Safe se ha formulado específicamente como una alternativa menos peligrosa al bromuro de etidio que puede utilizar excitación UV o con luz azul.
- Reduce la exposición al bromuro de etidio altamente mutágeno y a la luz UV dañina
- Incrementa la sensibilidad mediante la reducción de la fluorescencia de fondo inespecífica
- Utilícela en lugar del bromuro de etidio para todas las aplicaciones de tinción, incluida la tinción de ARN
- Menos peligroso
Una tinción de ADN más adecuada La tinción para geles de ADN SYBR Safe es un reactivo de tinción de ácidos nucleicos más adecuado para todas las aplicaciones de biología molecular. Más segura que el bromuro de etidio La tinción para geles de ADN SYBR Safe se ha formulado y evaluado específicamente en una serie de pruebas de toxicidad cuyos resultados indican que es menos mutagénica y más segura que el bromuro de etidio. En un laboratorio independiente se realizó una prueba Ames que demostró una menor mutagenicidad con el tinte SYBR Safe en comparación con el bromuro de etidio. Reduzca aún más el riesgo de exposición mediante el uso de iluminación visible con luz azul con tinción SYBR Safe en lugar de la iluminación UV, especialmente cuando se realizan protocolos de exposición intensiva como cortar bandas fuera de geles.
Sensibilidad excelente La tinción SYBR Safe ofrece una sensibilidad excelente en la visualización de ácidos nucleicos y las aplicaciones de documentación con excitación UV o con luz azul. Cuando se une a los ácidos nucleicos, el tinte SYBR Safe verde fluorescente tiene una excitación de fluorescencia máxima a ∽ 280 y ∽ 502 nm y una emisión máxima a ∽ 530 nm. Además, cuando se utiliza con iluminación de luz azul, la tinción SYBR Safe tiene menos fluorescencia de fondo que los geles teñidos con bromuro de etidio iluminados con luz UV.
Fácil de utilizar La tinción SYBR Safe se suministra en forma de concentrado 10.000X en DMSO que puede utilizarse como una solución de bromuro de etidio. El tinte SYBR Safe también se puede mezclar en un gel de agarosa para la tinción durante la electroforesis. El gel también se puede incubar en una solución de tinción SYBR Safe tras la electroforesis.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
• Se suministra como concentrado de 10 000X en DMSO Almacenar a temperatura ambiente en el recipiente original. |
|
Fluorescencia | |
Tinción para geles de ADN | |
Temperatura ambiente |
Detección en gel | |
SYBR Safe | |
Menos peligroso | |
ADN |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.