Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración cilíndrica de acero inoxidable F1
Ensure accurate calibration and weighing. Fisherbrand™ Stainless Steel F1 Cylindrical Calibration Weight is a highly accurate individual weight with a nominal mass between 1g and 10kg. These cylindrical weights conform to class F1 requirements.
Marca: Sartorius™ YCW4238-00
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
La línea Sartorius™ de pesas de línea de referencia incluye estas pesas estándar cilíndricas. Están fabricadas en acero inoxidable duradero y cumplen con OIML clase F1 para su uso con básculas de clase II.- Disponible en una gama de valores de peso nominal, de 1 a 10.000 g
- Ideal para garantizar la calidad de acuerdo con la ISO 9001ff
- Instrumentos de ajuste, pruebas y calibración para básculas de clase II
- Garantía de calidad para las básculas con menos de 300.000 pasos
- Pesas para la calibración, y para la calibración oficial de otras pesas, de las clases inferiores
(F2, F3, M1, M2 y M3)
Especificaciones
Pesa de calibración cilíndrica | |
F1 | |
Plástico | |
20 g |