Learn More
3M™ Monos de protección desechables y blancos, Serie 4545
145.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (imperial):
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 69 a 71 pulg
De 70 a 74 pulg
De 73 a 76 pulg
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 pulg
Altura (métrico):
164 a 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
186 a 194 cm
194 a 200 cm
200 a 206 cm
Description
- Diseñado para ser cómodo y muy protector.
- Excelente barrera contra partículas secas y ciertos químicos líquidos limitados salpicadura.
- Protección biológica probada según EN14126.
- Material microporoso laminado, suave y bien cubierto.
- Certificado para proteger también contra partículas radioactivas y agentes biológicos y reducir la acumulación de carga estática.
- Pocas pelusas.
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas muchas salas blancas.
Spécification
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | Grande |
Material | Polietileno y poliéster/laminado de polietileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Tejido |
Hood Type | 3 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras hermético |
Afficher plus |