Learn More
Fisherbrand™ Termobloques/baños secos digitales Isotemp™
528.02 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Click to view available options
No. of Places:
1 bloque
2 bloques
4 bloques
Requisitos eléctricos:
200-240 V, 50/60 Hz (China, UE, Reino Unido)
200/240 V, 50/60 HZ (China, Europa y Reino Unido)
Descripción
Requires
La unidad debe adquirirse con bloques.
Aumente la versatilidad del laboratorio
Los termobloques/baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp ponen a su disposición un gran número de configuraciones con bloques modulares intercambiables que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. Diseñados para aplicaciones de básicas a avanzadas con una temperatura máxima de 130 °C, un temporizador y tamaños de 1, 2 y 4 bloques.
- Controles digitales y visualización de la hora y de la temperatura
- Sonda de temperatura integrada avanzada que proporciona un control y una precisión de la temperatura excelentes
- Control preciso de la temperatura con circuito PID
- Calibración de la temperatura que permite compensar la temperatura hasta alcanzar el valor deseado
- El temporizador permite al usuario controlar con precisión el tiempo de calentamiento
- Amplia gama de bloques de calor intercambiables de aleación de aluminio que proporcionan versatilidad y permiten una sencilla limpieza y desinfección
- Chasis de acero con revestimiento de pintura en polvo, de durabilidad garantizada
- Dispositivo de protección contra excesos de temperatura integrado que garantiza la seguridad de las muestras y los usuarios
- Ajuste de las desviaciones de temperatura
Aplicaciones:
Preparación de muestras, preservación enzimática, reacciones enzima-sustrato, amplificación de ADN, degeneración de gel de electroforesis y coagulación sérica
Garantía
Garantía limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte a su representante.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, cULus, RoHS |
Tipo de controlador | PID |
Material | Acero con pintura en polvo |
No. of Places | 4 bloques |
tipo de tapón | China, UE, RU |
Humedad relativa | < 80% |
Intervalo de temperatura (métrico) | De +5 °C por encima de temperatura ambiente a 130 °C |
Tipo | Baño seco/bloque |
Fusible | 250 V, 3,15A |
Tiempo de calentamiento | ≤ 20 min de 30° a 130 °C |