Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M210-LAB, envase de cartón
La impresora de etiquetas portátil M210-LAB es una etiquetadora todo en uno para laboratorios de investigación, académicos y clínicos, que crea etiquetas legibles para superficies planas, curvas o de gran textura que permanecen adheridas durante años, incluso cuando se exponen a temperaturas extremas y productos químicos.
Marca: Brady™ 152261
104.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.75000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Descripción
Diseñada para su uso en laboratorio, la impresora de etiquetas Brady™ M210-LAB está fabricada con materiales específicos de laboratorio y diseñada para resistir entornos de laboratorio agresivos, lo que permite crear etiquetas de alta calidad y duraderas adhesivas y que permanecen adheridas. La impresora de etiquetas M210-LAB proporciona una calidad de código de barras mejorada y la capacidad de preestablecer longitudes de etiqueta personalizadas. Su característica de formato automático de etiquetas es ideal para los tipos de etiquetas más utilizados en el laboratorio. Esta impresora se suministra en un envase de cartón con una guía de inicio rápido y un cartucho M21-750-7425.
- Símbolos de laboratorio adicionales en tamaño de fuente 9 y superior
- Estructura de menús intuitiva para símbolos, incluidos símbolos griegos
- Materiales disponibles para aplicaciones como portaobjetos y viales criogénicos
- La función de etiquetado de viales corta automáticamente la cinta de acuerdo con el tamaño del vial
- Sello de fecha y hora
- Serialización automatizada
- Imprime etiquetas identificadoras duraderas de 6 al 19 mm de anchura (tamaño real), lo que permite aumentar la cantidad de datos
- Pantalla LCD de 3 líneas que ofrece visibilidad
- Garantía de 2 años
- Se vende por separado: batería recargable (170420) y adaptador de CA (110417)
- El kit completo con batería y adaptador de CA es 311320, kit de impresora de etiquetas M210-LAB
Especificaciones
Impresora de etiquetas | |
Transferencia térmica | |
114 mm | |
241 mm | |
64 mm | |
Impresora, guía de inicio rápido, cartucho de etiquetas M21-750-7425. (La batería recargable y la fuente de alimentación de CA no están incluidas; se venden por separado). | |
16 MB | |
10 mm/s | |
0,75 kg | |
2 años | |
110/240 V |
Pantalla LCD | |
4,5 in | |
9,5 in | |
2,5 in | |
monocromo/a | |
Croata, Checo, Danés, Polaco, Inglés, Rumano, Eslovaco, Francés, Alemán, Sueco, Turco, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro | |
M210-LAB | |
203 ppp | |
Etiquetado de laboratorio, hospital y sanidad | |
Baterías (6 x AA), Adaptador de CA (no incluido), batería recargable (no incluido) |