Learn More
Fisherbrand™ Frascos de medios de vidrio reutilizables con tapón
Catalog Number p-3653948
36.51 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21752" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
169,07 oz, 5000 ml
17 oz, 500 ml
2000 ml
3,3 oz, 100 ml
33,8 oz, 1000 ml
338,1 oz, 10000 ml
676.3 oz., 20000 mL
8,45 oz, 250 ml
Altura (métrico):
100 mm
138 mm
176 mm
225 mm
260 mm
330 mm
410 mm
510 mm
Diámetro interior del cuello (métrico):
30 mm
30mm
30 mm
Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo
Utilice estos frascos para medios de vidrio para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los frascos para medios de vidrio reutilizables Fisherbrand™ con tapón cuentan con una práctica boca ancha, graduaciones mejoradas y un anillo de vertido de polipropileno. Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo.
  • Zona de rotulación en esmalte blanco permanente
  • Rosca GL45
  • Sin septum
  • Esterilización en autoclave (140 °C)
  • Vidrio de borosilicato
  • Tapón de polipropileno
Información de órdenes
Los frascos de 2000 ml y posteriores se suministran en cajas de 1.
Capacidad 3,3 oz, 100 ml
Capacidad (métrico) 100 ml
Capacidad (imperial) 3,3 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 2,2 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Incluye Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo
Material Vidrio
Esterilidad No estéril
Color del tapón Azul
Graduaciones De 20 a 80 ml
Closure Included
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated
Boca Ancho
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 3,9 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL45
Diámetro (métrico) 56 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca