Learn More
Thermo Scientific™ Unidades de filtro desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™
Mayor eficacia de filtración. Membranas de PES y un diseño Rapid-Flow exclusivo, que ofrecen rápidas velocidades de caudal y un alto rendimiento, al mismo tiempo que protegen frente a la contaminación de cultivos celulares.
95.00€ - 514.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
N.° por paquete | 12 |
Tipo | Unidad de filtro |
Fit for Purpose | Estéril |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Diámetro de la membrana (métrico) | Tamaño de poro | Receptor de volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Diámetro de la membrana (métrico) | Tamaño de poro | Receptor de volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10685813
|
Thermo Scientific™
564-0020 |
Poliestersulfona (PES) | 50 mm | 0,2 μm | 50 mL |
166.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10418232
|
Thermo Scientific™
124-0045 |
Poliestersulfona (PES) | 50 mm | 0.45 μm | 115 ml |
95.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10338763
|
Thermo Scientific™
565-0010 |
Poliestersulfona (PES) | 50 mm | 0,1 μm | 150 mL |
114.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10102451
|
Thermo Scientific™
524-0020 |
Poliestersulfona (PES) | 50 mm | 0,2 μm | 115 mL |
95.35€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10370311
|
Thermo Scientific™
565-0020 |
Poliestersulfona (PES) | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
116.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10034550
|
Thermo Scientific™
165-0045 |
Poliestersulfona (PES) | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
161.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10793344
|
Thermo Scientific™
568-0010 |
Poliestersulfona (PES) | 75 mm | 0,1 μm | 250 mL |
158.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10421791
|
Thermo Scientific™
568-0020 |
Poliestersulfona (PES) | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
163.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10568632
|
Thermo Scientific™
168-0045 |
Poliestersulfona (PES) | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
248.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10474415
|
Thermo Scientific™
566-0010 |
Poliestersulfona (PES) | 75 mm | 0,1 μm | 500 mL |
309.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10229090
|
Thermo Scientific™
566-0020 |
Poliestersulfona (PES) | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
353.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10687541
|
Thermo Scientific™
569-0020 |
Poliestersulfona (PES) | 90 mm | 0,2 μm | 500 mL |
370.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10044550
|
Thermo Scientific™
166-0045 |
Poliestersulfona (PES) | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
286.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10462701
|
Thermo Scientific™
169-0045 |
Poliestersulfona (PES) | 90 mm | 0,45 μm | 500 mL |
343.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12686366
|
Thermo Scientific™
567-0010 |
Poliestersulfona (PES) | 90 mm | 0,1 μm | 1000 mL |
377.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10411791
|
Thermo Scientific™
567-0020 |
Poliestersulfona (PES) | 90 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
483.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10228340
|
Thermo Scientific™
167-0045 |
Poliestersulfona (PES) | 90 mm | 0,45 μm | 1000 mL |
283.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10577322
|
Thermo Scientific™
121-0020 |
Nitrato de celulosa | 50 mm | 0.2 μm | 115 ml |
98.33€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10589222
|
Thermo Scientific™
121-0045 |
Nitrato de celulosa | 50 mm | 0,45 μm | 115 mL |
98.33€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10403701
|
Thermo Scientific™
125-0020 |
Nitrato de celulosa | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
116.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10682741
|
Thermo Scientific™
125-0045 |
Nitrato de celulosa | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
116.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10684851
|
Thermo Scientific™
125-0080 |
Nitrato de celulosa | 50 mm | 0,8 μm | 150 mL |
116.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10261741
|
Thermo Scientific™
126-0020 |
Nitrato de celulosa | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
132.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10281881
|
Thermo Scientific™
126-0045 |
Nitrato de celulosa | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
144.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10792351
|
Thermo Scientific™
126-0080 |
Nitrato de celulosa | 50 mm | 0,8 μm | 250 mL |
170.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10139130
|
Thermo Scientific™
450-0020 |
Nitrato de celulosa | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
214.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10037720
|
Thermo Scientific™
450-0045 |
Nitrato de celulosa | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
281.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10720622
|
Thermo Scientific™
450-0080 |
Nitrato de celulosa | 75 mm | 0,8 μm | 500 mL |
268.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10047720
|
Thermo Scientific™
127-0020 |
Nitrato de celulosa | 75 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
355.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10693701
|
Thermo Scientific™
127-0045 |
Nitrato de celulosa | 75 mm | 0,45 μm | 1000 mL |
272.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10422941
|
Thermo Scientific™
127-0080 |
Nitrato de celulosa | 75 mm | 0,8 μm | 1000 mL |
272.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10450241
|
Thermo Scientific™
122-0020 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 0.2 μm | 115 ml |
130.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10126070
|
Thermo Scientific™
122-0045 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 0,45 μm | 115 mL |
132.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10454641
|
Thermo Scientific™
155-0020 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
124.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10760792
|
Thermo Scientific™
155-0045 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
124.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10444831
|
Thermo Scientific™
157-0020 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
147.00€
paquete de 12 |
|
||
10579051
|
Thermo Scientific™
157-0045 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
137.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10017770
|
Thermo Scientific™
156-4020 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
223.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10211561
|
Thermo Scientific™
162-0020 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 90 mm | 0,2 μm | 500 mL |
265.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10199700
|
Thermo Scientific™
156-4045 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
223.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10740602
|
Thermo Scientific™
162-0045 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 90 mm | 0,45 μm | 500 mL |
265.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10017820
|
Thermo Scientific™
158-0020 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
514.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10382711
|
Thermo Scientific™
161-0020 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 90 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
334.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10614861
|
Thermo Scientific™
158-0045 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 0,45 μm | 500 mL |
285.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10405021
|
Thermo Scientific™
161-0045 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 90 mm | 0,45 μm | 1000 mL |
334.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10762732
|
Thermo Scientific™
150-0020 |
Nailon | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
134.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10159130
|
Thermo Scientific™
150-0045 |
Nailon | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
134.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10760802
|
Thermo Scientific™
153-0020 |
Nailon | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
186.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10790412
|
Thermo Scientific™
153-0045 |
Nailon | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
155.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10578471
|
Thermo Scientific™
151-4020 |
Nailon | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
233.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10790602
|
Thermo Scientific™
163-0020 |
Nailon | 90 mm | 0,2 μm | 500 mL |
317.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10211321
|
Thermo Scientific™
151-4045 |
Nailon | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
254.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10444261
|
Thermo Scientific™
154-0020 |
Nailon | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
290.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10362811
|
Thermo Scientific™
164-0020 |
Nailon | 90 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
357.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10169700
|
Thermo Scientific™
154-0045 |
Nailon | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
315.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descrizione
Mayor eficacia de filtración. Las unidades de filtro desechables Thermo Scientific™ Nalgene Rapid-Flow con membrana de PES (poliétersulfona) cuentan con el exclusivo diseño de placa de soporte de flujo rápido Rapid Flow, que proporciona caudales rápidos y un alto rendimiento. Como la última línea de defensa contra la contaminación del cultivo celular, las membranas de poliétersulfona (PES) de bajo nivel de unión de proteínas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles son la mejor opción para la filtración estéril de medios de cultivo celular, suero, aditivos y tampones.—
CaracterísticasMembrana de polietersulfona (PES)
Tamaños de 115 ml
Incluye:
Tapa de poliestireno; frasco para almacenamiento y cámara superior graduados (excepto el tamaño de 115 ml); filtro de membrana integrado; vía lateral con tapón de celulosa; adaptador de tubos de desconexión rápida.
† El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Specifica
Sí | |
12 | |
Estéril |
Estériles | |
Unidad de filtro |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.