Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH e ISE de sobremesa Orion Star™ A214
Mida de forma fiable pH, concentración de iones, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH/ISE de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A214 para los análisis de laboratorio avanzados y la interfaz
2160.75€ - 3999.90€
Especificaciones
Salidas | USB, RS232 |
---|---|
Adaptador de CA | Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003) |
Exactitud (ISE) | ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (mV) | ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11641459
|
Thermo Scientific™
STARA2140 |
Medidor de pH/ISE de sobremesa Orion Star A214 con soporte | Medidor de pH/ISE Star A214, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
2160.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11651459
|
Thermo Scientific™
STARA2145 |
Kit de medidor de pH/ISE de sobremesa Orion Star A214 con electrodo de pH de cuerpo de vidrio ROSS Ultra, sonda ATC, sonda de agitador, soluciones y soporte | Medidor de pH/ISE Star A214 con soporte de electrodos; adaptador de corriente universal; electrodo de pH recargable de vidrio 8102BNUWP ROSS Ultra; sonda ATC de acero inoxidable 927007MD; sonda de agitador 096019; kit de tampón de pH 810199 ROSS |
2874.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11661459
|
Thermo Scientific™
STARA2146 |
Kit del medidor de pH/ISE de sobremesa Orion Star A214 con electrodo de amoníaco y soluciones, electrodo de pH de cuerpo de vidrio ROSS Ultra, sonda ATC, sonda de agitador y soporte | Medidor de pH/ISE Star A214 con soporte de electrodos; adaptador de alimentación universal; 8102electrodo de pH rellenable de vidrio BNUWP ROSS Ultra; 927007sonda ATC de acero inoxidable MD; 9512electrodo de amoníaco de alto rendimiento HPBNWP; 096019 sonda de agitador; 951007 Estándar de amoniaco de 1000 ppm; 951210 ISA de amoníaco de bajo nivel; 951213 solución de almacenamiento de ISE de amoníaco; 951213 solución de almacenamiento de ISE de amoníaco; brazo portaelectrodos con soporte |
3758.70€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11671459
|
Thermo Scientific™
STARA2147 |
Kit del medidor de pH/ISE de sobremesa Orion Star A214 con electrodo de fluoruro y soluciones, electrodo de pH de cuerpo de vidrio ROSS Ultra, sonda ATC, sonda de agitador y soporte | Medidor de pH/ISE Star A214 con soporte para electrodos; adaptador de alimentación universal; 8102electrodo de pH rellenable de vidrio BNUWP ROSS Ultra; 927007sonda ATC de acero inoxidable MD; 9609electrodo de fluoruro BNWP; 096019 sonda de agitador; 040906 1 ppm de fluoruro con estándar TISAB II; 040907 2 ppm con estándar TISAB II; 040908 10 ppm de fluoruro con estándar TISAB II; 940909 solución TISAB II; brazo portaelectrodos con soporte rediseñado; adaptador de alimentación universal |
3999.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11681459
|
Thermo Scientific™
STARA2148 |
Kit del medidor de pH/ISE de sobremesa Orion Star A214 con electrodo de sodio ROSS y soluciones, electrodo de pH de cuerpo de vidrio ROSS Ultra, sonda ATC, sonda de agitador y soporte | Medidor de pH/ISE Star A214 con soporte de electrodo; adaptador de alimentación universal; 8102electrodo de pH rellenable de vidrio BNUWP ROSS Ultra; 927007sonda ATC de acero inoxidable MD; 8611electrodo de sodio BNWP ROSS con estándares de sodio, reactivos y soluciones; 096019 sonda de agitador; brazo portaelectrodos con soporte rediseñado; adaptador de alimentación universal |
3442.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Registre mediciones precisas y fiables de pH, concentración de iones, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura con el medidor de pH e ISE de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A214, ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzados de pH o iones en el laboratorio. Realice calibraciones de pH y electrodo de ión selectivo (ISE) de hasta 5 puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de descarga gratuita Orion™ Star Com. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento para minimizar las roturas.
Los medidores de pH e ISE de sobremesa Thermo Scientific Orion Star A214 son unos medidores de laboratorio fáciles de usar y fiables con funciones y características avanzadas. El indicador de estabilidad y los modos de lectura seleccionables proporcionan flexibilidad y control de las pruebas. Todos los datos fundamentales se muestras con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa e icono de estado del electrodo. Las instrucciones de configuración y calibración en pantalla se pueden mostrar en distintos idiomas locales. Con las actualizaciones del software se añadirán nuevos idiomas.La navegación es rápida y sencilla gracias a un teclado exhaustivo con teclas de función específicas del menú, teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso, además de teclas de encendido, medición, vista de registro y agitador que garantizan un funcionamiento sencillo. Todos los menús de configuración se encuentran en una sola ubicación con acceso directo mediante una sola tecla, por lo que podrá acceder rápidamente, evaluar, cambiar las mediciones y la configuración del instrumento.
- Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos u ORP con temperatura.
- Realice calibraciones de pH de hasta cinco puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
- Realice calibraciones de ISE (electrodo de ión selectivo) de hasta cinco puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/L, %, ppb o ninguna unidad
- La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
- Las funciones avanzadas de ISE incluyen vacío no lineal seleccionable automáticamente y estabilidad de intervalo bajo
- Elija entre una amplia gama de electrodos de ión selectivo Orion, incluidos electrodos que miden las concentraciones de amoníaco, amonio, bromuro, cadmio, calcio, dióxido de carbono, cloruro, cloro, cobre, cianuro, fluoruro, fluoroborato, yoduro, plomo, nitrato, potasio, plata, sodio, sulfato, surfactante y tiocianato
- Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
- Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo y Timed registra los datos a intervalos específicos
- Elimine la necesidad del uso de barras agitadoras magnéticas con la sonda de agitador controlada por medidor (número de referencia 096019) para mezclar las soluciones de forma uniforme
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes
- La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
- El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- Opciones de potencia flexibles con adaptador de alimentación universal o pilas AA opcionales
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración
Especificaciones
USB, RS232 | |
±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±0,002 | |
Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria | |
800 h | |
pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo | |
Desde 1 hasta 5 | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
2000 con sello de fecha y hora | |
LCD gráfica, retroiluminada | |
pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
0,1/0,01/0,001 | |
BNC (electrodo selectivo de iones, de pH o de ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada de agitador (sonda de agitador) | |
Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua | |
10 por canal con protección por contraseña | |
Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado) | |
±2000,0 mV | |
Del 5 al 85 % (sin condensación) | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 41°F a 113 °F (ambiente) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Medidor de 3 años | |
2 lb |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003) | |
±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
Pendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable | |
Sí, seleccionable | |
4 AA (se venden por separado) | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto | |
Desde 1 hasta 5 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
1 | |
IP 54 | |
±2000,0 mV | |
0,0001 como mínimo, de 1 a 3 dígitos significativos (seleccionable por el usuario) | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
7.000pH | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Medidor de sobremesa de pH/ISE/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Star A214 | |
De 0,0001 a 19 900 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna | |
±2000,0 mV | |
0,1 mV | |
±0,1 °C | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 pulg x 7,1 pulg x 4,3 pulg) | |
0,9 kg |