Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de plataforma de tamaño reducido con estufa microbiológica
Diseñados para calentar y agitar una gran variedad de muestras
1910.00€
Especificaciones
Órbita | 3 mm (0,12 in) |
---|---|
Capacidad portante (métrico) | 3,6 kg |
Intervalo de velocidad | De 150 a 1200 rpm |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente más 5°C a 65 °C |
Capacidad portante (imperial) | 8 lb |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15554070
|
Fisherbrand™
|
CE | 230 V, 2,5 A, 450 W |
1910.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Control por microprocesador: el control por microprocesador de velocidad variable garantiza una agitación uniforme. El microprocesador mostrará el último valor prefijado y se reiniciará si se interrumpe el suministro eléctrico.
- Controlador de temperatura por PID: mantiene un control preciso de la temperatura ambiente de + 5 °C a 65 °C. Los controles son fáciles de usar y permiten a los usuarios ajustar la temperatura con incrementos de 1 °C.
- Unidad triple excéntrica: los cojinetes de bolas con lubricación permanente y el motor de CC sin escobillas ni mantenimiento proporcionan un servicio fiable y un funcionamiento continuo.
- Pantalla LED: los controles del panel táctil con pantallas LED independientes y fáciles de leer para la temperatura, la velocidad y el tiempo permiten al operador ver todos los ajustes a la vez. Ofrece resultados precisos y repetibles cada vez, y es visible de una mesa de laboratorio a otra. El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, si se programa a un límite definido por el usuario, apagará la unidad cuando el tiempo llegue a cero. La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Modo de calibración de temperatura: permite al usuario calibrar la unidad a un dispositivo de temperatura externo
- Aplicaciones: cultivos celulares, suspensiones bacterianas e hibridaciones
Especificaciones
3 mm (0,12 in) | |
De 150 a 1200 rpm | |
8 lb | |
Cultivos celulares, suspensiones bacterianas e hibridaciones | |
Plataforma de aluminio |
3,6 kg | |
Ambiente más 5°C a 65 °C | |
LED | |
0.8 | |
De 1 s a 9999 min |