Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro visible GENESYS™ 30
Realice análisis complejos y básicos con el espectrofotómetro visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30, una solución intuitiva y de confianza para la enseñanza o el laboratorio.
3440.00€
Specifications
Planicidad de línea de base | <0,003 A, 325 a 1000 nm, suavizado |
---|---|
Compartimentos | Accesible desde la parte superior, delantera o lateral Capaz de alojar células de hasta 100 mm de trayectoria óptica Accesorios disponibles para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética |
Conexiones | USB-A, USB-B |
Tipo de detector | Fotodiodo de silicio |
Pantalla | Pantalla de 5 pulg en diagonal, a color de 32 bits, 800 x 480 píxeles |
Product Code | Brand | Tipo de tapón | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tipo de tapón | Price | Quantity & Availability | |||||
15531182
|
Thermo Scientific™
840-277300 |
Enchufe de la UE |
3440.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Obtenga gran precisión y funcionalidad en un sencillo a la par que sofisticado espectrofotómetro visible. El espectrofotómetro visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 realiza tanto análisis básicos como complejos para uso educativo o industrial. Su diseño intuitivo permite a los estudiantes y los profesores concentrarse en los conceptos y datos científicos en lugar de tener que aprender a usar el instrumento. En el laboratorio, los técnicos de todos los niveles que trabajan en aplicaciones de aseguramiento y control de calidad habituales pueden obtener con facilidad resultados creíbles para confirmar la calidad o para informar sobre los siguientes pasos. Los resultados se pueden notificar con rapidez en formato digital o impreso.
El espectrofotómetro visible GENESYS 30 ofrece un diseño intuitivo, pantalla en color de alta definición, medidas rápidas y precisas, y un práctico modo de notificación de los datos. Es el instrumento idóneo para cualquier usuario, ya sea un estudiante novato o un experimentado técnico de laboratorio.
Características del producto:
- Nuevo diseño totalmente industrial que mejora su manejo
- Pantalla en color de alta definición y 5 pulgadas con teclado con pulsadores de caucho que facilitan la navegación
- Análisis de celdas individuales con revestimiento del compartimento para muestras que se puede desmontar y lavar
- Portaceldas para los tipos de celda estándar, incluidos los tubos de ensayo
- Software con nueva interfaz del usuario; el software Thermo Scientific™ VISIONlite PC es opcional
- Datos en el modo que desee
- Exportación de datos a dispositivo USB en un formato de texto fácil de leer y procesar
- Excelente impresora térmica de conexión a presión
- Tres años de garantía y asistencia técnica especializada
Ventajas para el profesor:’
- Cumple los requisitos curriculares para:
- Longitud de onda única
- Detección
- Ley de Beer
- Colorimetría/análisis colorimétrico
- Análisis cuantitativo
Ventajas para los laboratorios:’
- Mayor fiabilidad de los datos con cuantificación de 6 puntos más modo de concentración
- Varias opciones de idioma
Specifications
<0,003 A, 325 a 1000 nm, suavizado | |
USB-A, USB-B | |
Pantalla de 5 pulg en diagonal, a color de 32 bits, 800 x 480 píxeles | |
Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano, tailandés, árabe | |
5 nm | |
De 325 nm a 1100 nm | |
Convertidor de CA a CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100/250 V, 50/60 Hz | |
1000 horas | |
Haz único | |
De - 3 A a + 3 A, de 0 a 200 000 %T, de 0 a 9 999 999 C | |
± 0,002 A Medido a 1,0 A a 546 nm |
|
Automático: hasta 1200 nm/min | |
2 años estándar con ampliación de un año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo máximo de 6 meses desde la compra | |
1 nm | |
7,5 kg |
Accesible desde la parte superior, delantera o lateral Capaz de alojar células de hasta 100 mm de trayectoria óptica Accesorios disponibles para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética |
|
Fotodiodo de silicio | |
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
GENESYS 30 | |
Espectrofotómetro visible | |
<0.002 A/h (A 500 nm después de 2 horas de calentamiento) Típico <0,004A/h tras 1 hora de calentamiento | |
Techado de goma con 23 teclas y teclado numérico | |
≤0,001 A a 0 A |
|
±0,002 A (de 0 a 0,3 A), 0,5 % de la lectura ABS (de 0,301 A a 2,5 A) | |
De -3 A a +3 A | |
Accesorio para impresora térmica con papel de 80 mm de anchura | |
<0,1 % T a 340 nm y 400 nm Medido utilizando filtros de valor de corte de vidrio o NaNO2 a 340 nm |
|
± 2 nm | |
< ±1 nm |