Learn More
Ansell™ Microgard™ 2500 Plus Coveralls with Hood
622.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Costuras cosidas y rematadas
- Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos.
- Cremallera delantera y solapa hermética resellable
- Protección contra agentes biológicos de acuerdo con EN 14126:2003 y ASTM F 1671 para la penetración de sangre, fluidos corporales y patógenos de trasmisión sanguínea
- Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Antiestáticos según EN 1149-5
- Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de en algunas zonas críticas
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | Medio |
Material | Laminado de polipropileno microporoso |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elastizado |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico, Bandas de cierre |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | Elástico, 3 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera delantera con cubrecremalleras |