Learn More
Fisherbrand™ Balanzas analíticas
Estas balanzas están perfectamente diseñadas para su centro de trabajo, ya que cuentan con conectividad RS232 para facilitar la comunicación, una pantalla retroiluminada y una sencilla interfaz que facilita su uso.
1215.00€ - 1575.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | GLP con cumplimiento de impresora opcional |
---|---|
Tipo de conexión | RS232 |
Tipo de pantalla | Pantalla LCD retroiluminada |
Legibilidad | 0,0001 g |
Incluye | Adaptador de CA |
Código de producto | Marca | Capacidad | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15987490
|
Fisherbrand™
|
62 g | Interno |
1450.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15977490
|
Fisherbrand™
|
62 g | Externo |
1215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15907500
|
Fisherbrand™
|
120 g | Interno |
1393.20€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15997490
|
Fisherbrand™
|
120 g | Externo |
1355.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15927500
|
Fisherbrand™
|
220 g | Interno |
1575.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15917500
|
Fisherbrand™
|
220 g | Externo |
1375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Cortavientos de gran tamaño con puertas corredizas laterales y superiores
- Conectividad RS-232 estándar para facilitar la transferencia de datos
- Plataforma de acero inoxidable
- Con dos pies ajustables para que el usuario pueda nivelar la balanza
- Indicador de nivel en la parte frontal: sin necesidad de mirar en la parte posterior de la balanza durante el proceso de nivelación
- Diseño inteligente y construcción duradera: su tamaño reducido ahorra espacio de sobremesa al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje
- Diseñada para un funcionamiento sin complicaciones con pantalla e interfaz fáciles de usar
- Bucle de seguridad para el bloqueo de la calibración en la parte posterior de la balanza
- Los modos de pesaje incluyen pesaje, recuento de piezas y porcentaje de peso
- Incluye adaptador de CA
- Certificaciones: FCC, CE
- Dos años de garantía
Especificaciones
GLP con cumplimiento de impresora opcional | |
Pantalla LCD retroiluminada | |
Adaptador de CA | |
200 mg | |
6 s | |
2 años | |
317 x 201 x 303 mm | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
RS232 | |
0,0001 g | |
0,0002 g | |
0,0001 g | |
Balanza analítica | |
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual | |
90 mm | |
0,5 A |