Learn More
Agilent BioTek LogPhase 600 Microbiology Reader
The BioTek LogPhase 600 microbiology reader is designed for measuring microbial growth curves in up to four standard 96-well microplates. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
en la oferta
Especificaciones
Temperatura de la incubadora | Incubación a 45 °C con control de condensación |
---|---|
Fuente de luz | LED |
Tipos de placas | Microplacas de 96 pocillos con sellado de cubierta |
Reading Options | Cinética discontinua |
Agitación | Orbital |
Código de producto | Marca | Intervalo de longitud de onda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de longitud de onda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17207819
|
Agilent BioTek
LP560-SN |
560 nm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17227819
|
Agilent BioTek
LP580-SN |
580 nm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17247819
|
Agilent BioTek
LP600-SN |
600 nm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17267819
|
Agilent BioTek
LP620-SN |
620 nm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17287819
|
Agilent BioTek
LP640-SN |
640 nm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
The BioTek LogPhase 600 microbiology reader is designed for measuring microbial growth curves in up to four standard 96-well microplates. This microbiology plate reader features purpose-built robust shaking and consistent temperature controls, which are critical to optimal bacteria and yeast cell growth
LogPhase 600 is controlled with a software application that provides a simple, yet powerful, user experience. The software controls the reader to acquire data and perform microbiology-focused analysis for all plates.
Especificaciones
Incubación a 45 °C con control de condensación | |
Microplacas de 96 pocillos con sellado de cubierta | |
Orbital | |
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. | |
10,5 pulg. | |
Aplicación Gen5 y LogPhase | |
0,001 OD | |
50 lb | |
26 pulg. |
LED | |
Cinética discontinua | |
De 0 a 2 de D.E. ±1 % ± 0,01 de D.E. | |
100/240 V a 50/60 Hz, 250 W | |
26,7 cm | |
De 0 a 2 de D.E. ±1 % ±0,01 de D.E. | |
1 año | |
22,7 kg | |
66 cm |