Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con función de despegado y aplicador de etiquetas para viales
La impresora industrial por transferencia térmica de sobremesa BradyPrinter i7100 es ideal para los clientes que necesitan impresiones fiables de gran volumen.
6750.00€ - 7025.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
---|---|
Print Technology | Transferencia térmica |
Anchura (métrico) | 252,00 mm |
Altura (métrico) | 288,00 mm |
Fondo (métrico) | 520,00 mm |
Código de producto | Marca | Resolución | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Resolución | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17157021
|
Brady™
307652 |
300 dpi |
6750.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17167021
|
Brady™
307653 |
600 dpi |
7025.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Automatice la identificación de tubos de viales con el Aplicador de etiquetas de viales que imprime y aplica etiquetas en tubos de viales en menos de 2 segundos.
- Esta impresora se entrega con un paquete de software de diseño básico gratuito de Brady Workstation, que le permite comenzar de inmediato a diseñar etiquetas profesionales.
Especificaciones
Pantalla táctil en color | |
252,00 mm | |
520,00 mm | |
Monocromo | |
150,00 mm/s |
Transferencia térmica | |
288,00 mm | |
520,00 x 252,00 x 288,00 mm | |
Módulo de despegue y presentación preinstalado. Se suministra con un aplicador de etiquetas en los viales, un cable de alimentación de la UE, Brady Workstation Basic Suite, 2 núcleos de cinta vacíos, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés y un manual de usuario impreso en inglés | |
Adaptador de AC |