Learn More
Green Elephant CellScrew™ Cell Culture System
This is a single-use cell culture system for adherent cells. It combines a compact design with a huge growth area and is made from plant derived polylactic acid (PLA). This system allows for the reduction of labor time and process material as well as carbon footprint.
516.00€ - 737.00€
Especificaciones
Material PLA
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Single-use
Esterilidad Sterile
Forma del fondo Round
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Volumen de trabajo (métrico) Área de cultivo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Volumen de trabajo (métrico) Área de cultivo Precio Cantidad y disponibilidad  
17853095
Ver documentos Detalles de la promoción
Green Elephant
GEB-CS-10K
2193 mL 450 to 1,300 mL 10,313 cm2
737.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17863095
Ver documentos Detalles de la promoción
Green Elephant
GEB-CS-6K
1360 mL 250 to 800 mL 6066 cm2
516.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cultivate adherent cells like HEK-293 or MSCs on a large scale
  • Reduce manual labor and processed material due to its compact design
  • Increase cell expansion capacity due to its large growth surface area
  • Increase process robustness due to constant low shear mixing and good oxygen supply
  • Reduce your carbon footprint with a cell culture system made from the plant derived polymer polylactic acid (PLA)
  • Sterile; ready-to-use
Especificaciones
Especificaciones
PLA
Single-use
Round
TC-treated
Not Autoclavable
Sterile
Membrane Screw Cap