Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSG Series Solid Door Laboratory Refrigerators
Designed from the ground up to protect your work. Thermo Scientific TSG Series Solid Door Laboratory Refrigerators offer quiet, intuitive operation with excellent temperature performance, sustainable design and manufacturing, and an outstanding warranty.
5310.00€ - 8405.00€
Especificaciones
Descripción | TSG Series General Purpose Refrigerator |
---|---|
Temperatura (valor de referencia) | +5°C |
Refrigerante | R290 |
Modelo de puerta | Solid |
Capacidad del estante (imperial) | 100 lb. |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Certificaciones/conformidad | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Certificaciones/conformidad | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17866288
|
Thermo Scientific™
TSG1205SV |
12 cu. ft. | 400 L | CE | 230V/50Hz |
5310.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17826298
|
Thermo Scientific™
TSG2305SV |
23 cu. ft. | 650 L | CE | 230V/50Hz |
6120.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17806298
|
Thermo Scientific™
TSG3005SV |
29.2 cu. ft. | 827 L | CE | 230V/50Hz |
6330.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17836298
|
Thermo Scientific™
TSG5005SV |
51.1 cu. ft. | 1447 L | CE | 230V/50Hz |
8405.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Thermo Scientific TSG Series Solid Door Laboratory Refrigerators offer quiet, intuitive operation with excellent temperature performance and an outstanding warranty, meeting the needs of a wide variety of professional users who need consistent, reliable performance without sacrificing usability or sustainability. All TSG Series Laboratory Refrigerators utilize SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and are configured to provide excellent temperature performance while minimizing power consumption, all delivered from our zero waste to landfill facility in Asheville, North Carolina.
- Purpose-built from the ground up for clinical and research laboratory customers
- Quiet operation, less than 53dB
- ENERGY STAR certified
- Heat-free defrost
- Insulated solid doors
- Four 2 in. casters, front casters are lockable
- Self-closing door with 90° stop
- Bright LED interior lighting
- Hi/Lo Temperature, door ajar, and power failure alarms
- 12 hour controller battery backup
- Rear access port
- Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
- Remote alarm contacts
- Available accessories such as chart recorders, independent temperature monitors, surge suppressors, and more
Especificaciones
TSG Series General Purpose Refrigerator | |
R290 | |
100 lb. | |
Painted Steel | |
White (Painted) | |
1 Rear Access Port | |
SmartVue Pro, Remote Alarm Contacts |
+5°C | |
Solid | |
45 kg | |
Painted | |
Capacitive Touch | |
4 Years Parts and Labor + 1 Year Compressor | |
Key Lock |