Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de vidrio ámbar borosilicatado de clase A con tapón
El matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar incluye tapón de polietileno intercambiable.
68.15€ - 95.10€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduated | Sí |
Clase | A |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Capacidad (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Capacidad (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11359443
|
Fisherbrand™
|
24/29 | 1000 mL | ±0,4 ml |
77.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11379433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 10 ml | ±0,04 ml |
83.50€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11329443
|
Fisherbrand™
|
14/23 | 200 ml | ±0,15 ml |
95.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11339443
|
Fisherbrand™
|
14/23 | 250 mL | ±0,15 ml |
68.15€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11389433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 20 ml | ±0,04 ml |
81.25€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11399433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 25 mL | ±0,04 ml |
85.65€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11349443
|
Fisherbrand™
|
19/24 | 500 ml | ±0,25 ml |
68.15€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11309443
|
Fisherbrand™
|
12/21 | 50 mL | ±0,06 ml |
88.50€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11319443
|
Fisherbrand™
|
12/21 | 100 ml | ±0,01 ml |
92.05€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
El matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar incluye tapón de polietileno intercambiable.
- Con graduación de una marca y tapón de polietileno intercambiable.
- Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual.
- El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
A |