Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ Classic Plus modelo CHA5
1016.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
XXL
Descripción
- Tira con correa autoadhesiva para el sellado firme del traje a la máscara facial
- Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
- Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
- Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada
- Los ojales para el pulgar elásticos evitan que se suban las mangas
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
- La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
- Las aplicaciones incluyen tareas de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación farmacéutica o en laboratorios de bioseguridad e investigación, así como aplicaciones médicas y con exposición a riesgos biológicos
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | L |
Material | Tyvek&trade |
Color | Verde |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |