Learn More
Ohaus™ Balanzas analíticas Explorer
Combinan características y elementos de diseño modernos para ofrecer una funcionalidad sin igual en balanzas de alto rendimiento. Las balanzas analíticas Ohaus™ Explorer simplifican incluso las mediciones de laboratorio más complejas.
6070.00€ - 7250.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 |
---|---|
Capacidad | 320 g |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil gráfica VGA a todo color, 4 hilos |
Legibilidad | 0,0001 g |
Visualizar cotas | 90 H × 195 W x 154 mm D |
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11850113
|
Ohaus™
83021336 |
320 g | 0,0001 g | EX324M | ≤ 3 s |
6070.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15399032
|
Ohaus™
30061996 |
320 g | 0,0001 g | EX324M/AD | ≤ 3 s |
7250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Ohaus™ Explorer™ tiene aplicaciones avanzadas para simplificar las mediciones de laboratorio más complejas. Si se trata de determinar la diferencia entre el peso inicial y el residual o calcular la densidad de sólidos y líquidos, el Explorer™ elimina la necesidad de cálculos manuales y registro de datos que tanto tiempo consumen. La pantalla de alta resolución y la interfaz de usuario innovadora facilitan el uso de la aplicación y la configuración de la balanza. Todas las balanzas de 3 posiciones decimales se suministran con cortavientos de vidrio.- Pantalla táctil VGA en color, varios idiomas y alta resolución con iconos, para un funcionamiento sencillo
- Sensores sin contacto multifuncionales y programables para limpieza, velocidad y seguridad
- Varios modos de aplicación y una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
Especificaciones
CE, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 | |
Pantalla táctil gráfica VGA a todo color, 4 hilos | |
90 H × 195 W x 154 mm D | |
Terminal, base de pesaje, plataforma de pesaje de 90 mm | |
Plástico ABS, acero inoxidable, vidrio | |
1,5 ppm/°C | |
10°C a 30°C | |
Balanza analítica y de precisión | |
90 mm | |
9,6 kg | |
0,6 A |
320 g | |
0,0001 g | |
80% máx. hasta 30°C/86°F Disminuyendo linealmente | |
0,0002 g | |
±0,0001 g | |
≤ 3 s | |
300 g, OIML E2 o ASTM Clase 1 | |
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control | |
6,9 kg | |
Entrada del adaptador de CA: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz | |
50/60 Hz |