Learn More
Dostmann Electronic™ Termómetro Profi modelo P400
Marca: Dostmann Electronic™ 5000-0400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
25 mm | |
P400 | |
Termómetro Profi | |
850 °C | |
De –99.9 a 850 °C | |
LCD de 1 línea |
130 mm | |
240 g | |
16 mediciones | |
-100°C | |
± 0,3 °C | |
65 mm |