Learn More
p53 Mouse, Clone: DO-7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
269.00€ - 472.00€
Especificaciones
Antígeno p53
Clon DO-7
Dilución Western Blot 0.5-1.0ug/ml, Simple Western 10 ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunoprecipitation 0.5-1ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1ug/ml
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18122265
Ver documentos
Bio-Techne
NBP2-34308-0.02MG
0.02 mg
269.00€
0.02 miligramo
18765843
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-34308-0.1mg
0.1 mg
472.00€
0.10 miligramo
Descripción
Descripción
p53 Monoclonal specifically detects p53 in Human, Bovine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
p53 Mouse, Clone: DO-7, Novus Biologicals™