missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ p62/SQSTM1 Recombinant Protein Antigen

Código de producto. 18624528 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
:
100 μg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18624528

Marca: Novus Biologicals™ NBP268875PEP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 8878
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 27 kDa
Cantidad 100 μL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen A170, Autophagy Receptor P62, DMRV, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBI3-associated protein p60, EBIAP, FTDALS3, NADGP, ORCA, OSIL, oxidative stress induced like, p60PDB3, p62, p62B, Paget disease of bone 3, PDB3, phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, sequestosome 1, sequestosome-1, Ubiquitin-binding protein p62, ZIP3
Símbolo de gen SQSTM1
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68875. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Categoría de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Chromatin Modifiers, Chromatin Research, DNA Methyltransferases, Epigenetics, Innate Immunity, Tumor Suppressors
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión p62/SQSTM1
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado