Learn More
p63 Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | p63 |
---|---|
Aplicaciones | Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | CoraLite 488 |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17781249
|
Proteintech
CL488-12143-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16850566
|
Proteintech
CL488-12143-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The p63 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human p63. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The p63 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
p63 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
8626 | |
Primary |
Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
CoraLite 488 | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |