Learn More
Dostmann Electronic Termómetro de temperatura-humedad P750
Instrumentos multifunción robustos, fiables y precisos que destacan por su alta precisión de ±0,03 °C.
Marca: Dostmann Electronic 5000-0750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Instrumento de temperatura-humedad P750
- Termómetro portátil de 1 canal,precisión máx. + - 0,03 °C (PT100)
- interfaz USB
- Software Microsoft DE-Graph opcional para documentación de gráficos y tablas
- Alta exactitud de medición
- Función de calibración integrada para la compensación sencilla de las tolerancias del sensor
Especificaciones
Sí |