Learn More
Dostmann Electronic™ Modelo P755: Instrumento multifunción de 2 canales de uso manual
Marca: Dostmann Electronic™ 5000-0755
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Áreas de aplicación: Instrumento de referencia para el control de la producción, para tomar medidas para el control de calidad según norma ISO 9000 | |
Del 0 al 100 % | |
P755 | |
Instrumento multifunción de 2 canales de uso manual | |
− 200 °C | |
±0,03/±0,05 °C o 0,05 % Pt100 | |
93 mm |
44 mm | |
200 mm | |
300 g | |
850 °C | |
De -200 °C a +850 °C | |
LCD de 2 líneas |