Learn More
Dostmann Electronic™ Medidor manual P770
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +850 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 200 x 93 x 44 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Longitud total (métrico) | 200 mm |
| Material | Plástico |
| Modelo | P770 |
| Resolución | 0,1 °C, respectivamente, 0,1 % |
| Peso (métrico) | 300 g |
| Tipo de producto | Medidor manual |
| Temperatura máxima | 850 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 200 °C |
| Mostrar más |